Learn More
BRAND™ Pipetas de perilla de marca Uno Blaubrand™, con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- Marcado DE-M con número de lote
- Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste. Calibradas para administrar (Ex)
- Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
- Se entrega con certificado de conformidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Tiempo mín. de flujo | 5 s |
| Tolerancia | 0,01 mL |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Tipo | Pipetas con perilla de una marca |