Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla y 1 marca Blaubrand™ AR-Glas™
Código de producto. 11363864 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,005
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0,015 mL
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Longitud (métrico) unitSize
11363864 50 ml ±0,05 ml Rojo 540 mm 6 PCS
11393844 0,5 ml ±0,005 Negro 300 mm 12 PCS
11333854 3 ml ±0,01 ml Negro 330 mm 6 PCS
11343854 4 ml ±0,015 ml Rojo 400 mm 6 PCS
11353854 5 ml 0,015 mL Blanco 400 mm paquete de 6
11363854 6 ml ±0,015 ml Naranja 400 mm 6 PCS
11373854 7 ml ±0,015 ml Verde 400 mm 6 PCS
11303864 10 ml ±0,02 ml Rojo 440 mm 6 PCS
11313864 15 ml ±0,03 ml Verde 510 mm 6 PCS
11333864 25 ml ±0,03 ml Azul 520 mm 6 PCS
11343864 30 ml ±0,03 ml Negro 520 mm 6 PCS
11373864 100 ml ±0,08 ml Amarillo 585 mm 6 PCS
11353864 40 ml ±0,05 ml Blanco 540 mm paquete de 6
13 options
Código de producto. 11363864
Marca: BRAND™ 29718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla y 1 marca BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante. Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • 1 marca con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia ±0,05 ml
Color Rojo
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 540 mm
Tipo Pipeta con perilla