Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
- 2 marcas con marcado DE-M en esmalte azul
- Clase AS
- Certificado DIN EN ISO 648
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera: 5 segundos
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Tolerancia | ±0,01 ml |
| Mostrar más |