Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla y 2 marca Blaubrand™ AR-Glas™
Código de producto. 11888281 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolerancia:
± 0,005 ml
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
300 mm
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11888281
Marca: BRAND™ 29738
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla y 2 marca BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante. Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • 2 marcas con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Marcado DE-M
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia ±0,05 ml
Color Rojo
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 540 mm
Tipo Pipeta con perilla