Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla y 2 marca Blaubrand™ AR-Glas™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolerancia:
± 0,005 ml
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
300 mm
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
- 2 marcas con marcado DE-M en esmalte azul
- Clase AS
- Certificado DIN EN ISO 648
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera: 5 segundos
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Mostrar más |