Learn More
(-)-Blebbistatin, MedChemExpress
Código de producto. 16488377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16488377
Marca: Medchem Express HY13441
MedChemExpress (-)-Blebbistatin is a selective inhibitor of the ATPase activity of non-muscle myosin II.
(-)-Blebbistatin is a selective inhibitor of the ATPase activity of non-muscle myosin II.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Blebbistatin
Forma física Powder
CAS 856925-71-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (S)-(-)-Blebbistatin
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (34.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(N=C(N(C2=CC=CC=C2)CC3)[C@]3(O)C4=O)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 292.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.