Learn More
Stuart™ Block Heater Inserts
Click to view available options
Tamaño:
Doble ancho
Triple ancho
Descripción
- Los bloques están hechos de aluminio anodizado
- Dispone de un orificio para el termómetro que facilita el control de los bloques de temperatura
- El Triple Wide Flexi-Block puede alojar tubos, viales o cubetas de varios tamaños a la vez
- Los Flexi-Blocks utilizan microesferas de cerámica de alta densidad esterilizables en autoclave
- Calienta de forma segura placas de PCR sin faldón
- Las microplacas de titulación con faldón, las placas de pocillos profundos y las placas de PCR solo se pueden incubar en la versión de triple anchura
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Placas para PCR sin faldón |
Material | Aluminio anodizado |
Tipo | Inserto del calentador de bloque |
Incluye | Microesferas cerámicas de alta densidad esterilizables en autoclave |
Puertos | Agujero del termómetro |
Línea de productos | Flexi-Block |
Tamaño | Doble ancho |