Descripción
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- No magnetizable
- Hechas de hierro fundido lacado en color negro con una densidad de 7200 kg/m³
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa de bloque |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase M1 |
| Material | Hierro fundido |
| Peso (métrico) | 10 g |
| Densidad | 7.200 kg/m³ |