Learn More
Molecular Probes™ Solución de bloqueo BlockAid™
Solución de bloqueo BlockAid™
Marca: Molecular Probes™ B10710
226.58 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
La solución bloqueante BlockAid™ es superior a los reactivos bloqueantes más utilizados, como la albúmina sérica bovina, el suero normal o la caseína, para su uso con células o secciones de tejido. Es una mezcla optimizada de componentes bloqueantes de proteínas, sin necesidad de dilución. La solución bloqueante BlockAid™ se puede utilizar como reactivo bloqueante inicial antes de aplicar el anticuerpo primario para minimizar la unión no específica del anticuerpo y como diluyente para el anticuerpo primario y secundario. Este reactivo es adecuado para aplicaciones de inmunofluorescencia celular o tisular. También se ha validado para su uso con conjugados de estreptavidina y conjugados de proteínas de microesferas.Características importantes de la solución bloqueante BlockAid™:
La minimización del fondo de la unión de proteínas no específicas de anticuerpos es esencial para mejorar la sensibilidad y obtener la máxima relación señal-fondo. Esto es especialmente importante cuando se buscan antígenos de baja expresión, cuando se utilizan muestras con alta autofluorescencia o para técnicas en las que las señales son inherentemente tenues (como el uso de anticuerpos primarios marcados directamente o el uso de imágenes de superresolución).
Especificaciones
Solución de bloqueo | |
Bloqueo⁄Reactivo de supresión de fondo | |
50 mL |
BlockAid™ | |
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.