Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Código de producto. 10341944 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
200 mL
3 x 200 mL
Nombre del producto químico o material:
Blocker BSA
Tamaño de la unidad:
125 ml
200 ml
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
10341944 200 mL Blocker BSA 200 ml
17992361 3 x 200 mL Blocker BSA paquete de 3
11889310 125 ml Blocker BSA 125 ml
3 options
Código de producto. 10341944
Marca: Thermo Scientific™ undefined
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas soluciones de albúmina de suero bovino en PBS o TBS 10X listas para su uso con Western blot, ELISA y otros métodos de detección.
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Bloqueador BSA es una solución al 10 % (p/v) de BSA de alta calidad que resulta útil para saturar los sitios de unión de proteínas en exceso de membranas y microplacas en inmunoensayos. Se diluye con más frecuencia 10 veces (a 1 % de BSA) en 1X PBS o 1X TBS para la prueba inicial. El bloqueador BSA suelen ser más eficaces que los tampones de bloqueo con leche desnatada para sistemas de biotina-avidina, ya que contienen una única proteína purificada que carece de biotina endógena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blocker BSA
Descripción Blocker BSA en PBS (10X)
Concentración BSA al 10 %
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Forma física Líquido
Línea de productos Blocker
Cantidad 200 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .