Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas soluciones de albúmina de suero bovino en PBS o TBS 10X listas para su uso con Western blot, ELISA y otros métodos de detección.
Marca: Thermo Scientific™ 37525X3
659.49 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21695" para aplicar la oferta.
Descripción
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Bloqueador BSA es una solución al 10 % (p/v) de BSA de alta calidad que resulta útil para saturar los sitios de unión de proteínas en exceso de membranas y microplacas en inmunoensayos. Se diluye con más frecuencia 10 veces (a 1 % de BSA) en 1X PBS o 1X TBS para la prueba inicial. El bloqueador BSA suelen ser más eficaces que los tampones de bloqueo con leche desnatada para sistemas de biotina-avidina, ya que contienen una única proteína purificada que carece de biotina endógena.Especificaciones
Blocker BSA en PBS (10X) | |
3 x 200 mL | |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC) | |
10% BSA | |
Proteína purificada única |
Blocker BSA | |
Líquido | |
Blocker™ | |
PBS | |
Almacenar a 4 °C. |