Learn More
Fisherbrand™ Bloques para calefactores de bloques mixtos y baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Places:
1
3
18
30
32
Description
Variedad de bloques para cualquier aplicación
- Bloques de aleación de aluminio
Specifications
Capacidad (métrico) | 32 x 6 mm, 21 x 10 mm de diámetro |
Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos) |
Material | Aleación de aluminio |
No. of Places | 32 |
Tipo | Accesorio, bloque |
Incluye | 6 mm y 10 mm de diám. |