Learn More
Fisherbrand™ Blood Collection Tray Replacement Insert for Tube Racks
These inserts are made out of polystyrene and are disposable. Each insert features a deep pocket for a sharps container and several smaller pockets for tube storage and blood collection accessories.
62.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14,48 x 8,25 x 5,12 in |
Material | Poliestireno (PS) |
Tipo de producto | Insertos de repuesto |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11507613
|
Fisherbrand™
HS2201A |
Gradillas de tubos de 13 mm |
62.60€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11517613
|
Fisherbrand™
HS2201B |
Gradillas de tubos de 16 mm |
62.60€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Available for a 13 mm or 16 mm tube rack
- Inserts are removable, washable, and disposable
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
14,48 x 8,25 x 5,12 in | |
Insertos de repuesto | |
368 mm | |
0,24 kg |
Blanco | |
Poliestireno (PS) | |
130 mm | |
8 compartimentos | |
209,6 mm |