Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 2, láminas
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 mm
130 mm
300 mm
Anchura (métrico):
90 mm
120 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
- Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
- El grado BF 2 es ideal para absorción y secado de geles, transferencia capilar mediante técnicas Western, Southern o semiseca.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ascenso capilar: 70 mm/10 min., peso: 195 g/m2, cajas de 100 |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 120 mm |
| Grosor de película | 0,35 mm |
| Grado | BF 2 |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Longitud (métrico) | 130 mm |