Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 2, láminas
Código de producto. p-7084255 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 mm
130 mm
300 mm
Anchura (métrico):
90 mm
120 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15952800
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2519080090N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las láminas de papel de grado 2 Sartorius Stedim Biotech™ para transferencia ofrecen una alta pureza y son ideales para cromatografía y transferencia.
  • El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • El grado BF 2 es ideal para absorción y secado de geles, transferencia capilar mediante técnicas Western, Southern o semiseca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ascenso capilar: 70 mm/10 min., peso: 195 g/m2, cajas de 100
Dimensiones (L x An) 80 x 90 mm
Grosor de película 0,35 mm
Grado BF 2
Anchura (métrico) 90 mm
Longitud (métrico) 80 mm