Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 3, discos
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
22 mm
25 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
- Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
- El grado BF 3 es perfecto para aumentar y mantener el flujo de líquido del tampón y funciona como depósito de tampón en las técnicas de transferencia capilar y semiseca.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 22 mm |
| Grosor de película | 0,76 mm |
| Formato | Disco |
| Grado | BF 3 |