Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 3, discos
Código de producto. 15932960 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
22 mm
25 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 15932960
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3520025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los discos de papel para transferencia de grado BF 3 Sartorius Stedim Biotech™ ofrecen una alta pureza y son perfectos para cromatografía y transferencia.
  • El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • El grado BF 3 es perfecto para aumentar y mantener el flujo de líquido del tampón y funciona como depósito de tampón en las técnicas de transferencia capilar y semiseca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq.
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Grosor de película 0,76 mm
Formato Disco
Grado BF 3