Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3 Discs are highly pure and ideal for blotting chromatography.
41.90€ - 1030.00€
Especificaciones
Descripción | Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq. |
---|---|
Grosor de película | 0,76 mm |
Formato | Disco |
Grado | BF 3 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-022 |
22 mm |
252.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-025 |
25 mm |
41.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-150 |
150 mm |
1030.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- This highly pure paper grade is not only ideal for blotting and chromatography, but also for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Made of high-purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots.
- No additives to avoid any interference during transfer.
- BF 3 grade is ideal for increasing and maintaining the transport of liquid from the buffer and as buffer reservoir in capillary and semidry blotting methods.
Especificaciones
Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq. | |
0,76 mm | |
Disco | |
BF 3 |