Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Sheets
Código de producto. 15982800 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
135 mm
200 mm
Anchura (métrico):
155 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15982800
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2520135155N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Sheets are highly pure and ideal for blotting chromatography.
  • El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • El grado BF 3 es perfecto para aumentar y mantener el flujo de líquido del tampón y funciona como depósito de tampón en las técnicas de transferencia capilar y semiseca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq.
Dimensiones (L x An) 135 x 155 mm
Grosor de película 0,76 mm
Formato Lámina
Grado BF 3
Anchura (métrico) 155 mm
Longitud (métrico) 135 mm