Learn More
Witeg™ Frascos de laboratorio de vidrio de borosilicato de color azul
Almacene, agite y mezcle medios con los frascos de laboratorio de vidrio de borosilicato de color azul Witeg™, que se suministran con diferentes capacidades.
105.00€ - 473.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
---|---|
Tipo de producto | Frasco de laboratorio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11827860
|
Witeg™
5 526 100 BL |
100 ml |
105.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11837860
|
Witeg™
5 526 002 BL |
2000 ml |
473.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Blue graduation markings
- Borosilicate glass
Especificaciones
ISO 4796 | |
Frasco de laboratorio |