Learn More
Scotch-Brite™ Blue Floor Pads
Designed for frequent burnishing with less dust and burning, used to restore the gloss to dull floors. Can be used wet for regular maintenance of unprotected floors. These pads are also recommended for dry stripping soft floors.
59.10€ - 192.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Almohadillas de decapado |
---|---|
Color | Azul |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza por aspersión y fregado con espuma |
Para utilizar con (equipo) | Máquinas de suelo rotativas y automáticas |
Modelo | Redondo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17118830
|
Scotch-Brite™
7100182686 |
254 mm |
59.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17128830
|
Scotch-Brite™
7100182687 |
280 mm |
65.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17118840
|
Scotch-Brite™
7100182696 |
505 mm |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17128840
|
Scotch-Brite™
7100182697 |
530 mm |
192.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17138830
|
Scotch-Brite™
7100182688 |
305 mm |
73.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17148830
|
Scotch-Brite™
7100182689 |
330 mm |
81.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17158830
|
Scotch-Brite™
7100182690 |
355 mm |
94.25€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17168830
|
Scotch-Brite™
7100182691 |
380 mm |
105.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17178830
|
Scotch-Brite™
7100182692 |
406 mm |
114.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17188830
|
Scotch-Brite™
7100182693 |
432 mm | |||||||
17198830
|
Scotch-Brite™
7100182694 |
460 mm |
136.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17108840
|
Scotch-Brite™
7100182695 |
480 mm |
152.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Heavy-duty scrub pad removes dirt, spills, scuffs, and 1-2 coats of finish
- Leaves surfaces clean for recoating
- Designed for frequent burnishing with less dust and burning
- Washable and reusable pad is economical and helps postpone end-of-life disposal to landfills
- Versatile pads can be used for heavy-duty spray cleaning and foam scrubbing
- Available in sizes for rotary and automatic floor machines running at low speed (175-600 rpm)
Especificaciones
Almohadillas de decapado | |
Limpieza por aspersión y fregado con espuma | |
Redondo |
Azul | |
Máquinas de suelo rotativas y automáticas |