Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados de plástico graduados con asa
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
- Graduaciones permanentes de tinta azul
- Translúcido
- Esterilización en autoclave a 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Diámetro de base (métrico) | 160 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 210 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Suitable for Foodstuff |
| Altura (métrico) | 270 mm |
| Tipo | Beaker |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction