Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa de plástico graduados azules
13.56 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Descripción
- Graduaciones permanentes de tinta azul
- Translúcido
- Esterilización en autoclave a 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro de base (métrico) | 125 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 mL |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Altura (métrico) | 215 mm |
Incluye | Asa |
Cantidad | Unidad |
Tipo | Vaso de precipitados |