Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados de plástico graduados con asa
Código de producto. 11921521 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11921521
Marca: Buerkle™ 71040100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ser prácticamente indestructibles y son muy transparentes. Vasos de precipitados de plástico Buerkle™ con asa
  • Graduaciones permanentes de tinta azul 
  • Translúcido
  • Esterilización en autoclave a 121 °C 
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 40 mm
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 80 mm
Incluye Asa
Cantidad Unidad
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala de graduación azul