Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blue Heavy Duty Autoclavable SMS Muff Cover
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Muff Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
1700.00€ - 3395.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Round Cover |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tipo de tapón | Elástico |
Color | Light Blue |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17904136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-03 |
1.3 to 2.54 cm | 1.27 to 2.54 cm |
1700.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17974116
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-04 |
2.54 to 4.4 cm | 2.54 to 4.4 cm |
1700.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17934136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-05 |
4.4 to 6.4 cm | 4.4 to 6.35 cm |
1890.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17994116
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-06 |
5.1 to 7 cm | 5.1 to 7 cm |
2075.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17924136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-07 |
6.4 to 10.2 cm | 6.35 to 10.2 cm |
2265.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17934126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-08 |
8.9 to 10.2 cm | 8.9 to 10.2 cm |
2450.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17944136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-09 |
10.2 to 14 cm | 10.2 to 14 cm |
2545.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17954126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-12 |
14 to 20.3 cm | 14 to 20.3 cm |
3395.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17954136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-16 |
20.3 to 30.5 cm | 20.3 to 30.5 cm |
2360.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17944126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-18 |
25.4 to 35.6 cm | 25.4 to 35.6 cm |
2405.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Eliminate the need for cutting sheets of sterilization wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands
- Cost effective, time saving approach standardizes the equipment preparation process, minimizes particulate generation, while also ensuring good aseptic technique upon removal after sterilization
- Eliminates autoclave tape residue
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Manufactured and packaged in ISO certified cleanrooms
- Conveniently packaged: 100 covers per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Especificaciones
Round Cover | |
Elástico | |
Single-use | |
No estéril |
Autoclavable | |
Light Blue | |
Reinforced Multicoated Plastic | |
De 121 °C a 135 °C |