Learn More
Syngene™ Transiluminador con luz azul LED
Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Iluminación LED Epi azul uniforme
- Alta sensibilidad con relación señal/ruido mejorada
- Imágenes de una amplia gama de fluoróforos: EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
- El LED es seguro para la piel y los ojos y no daña el ADN
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Transiluminador LED |
| Incluye | Área de visualización (20 x 16 cm) |
| Tensión | 100/115/220/230 V |
| Intensity | Fijo |
| Wavelength | 470 nm |
| Tipo de iluminación | LED azul |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu