Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
Código de producto. 17817331
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
L
M
Pequeño
XL
XS
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
17817331 XS paquete de 100
17827331 Pequeño paquete de 100
17837331 M paquete de 100
17847331 L paquete de 100
17857331 XL paquete de 100
17867331 11 paquete de 90
6 options
Código de producto. 17817331
Marca: SHOWA™ 755506XS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Especificaciones
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tamaño XS
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Unlined
Modelo 7555 EBT
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm