Learn More
ABEBA™ Blue Autoclavable Clogs 9610
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
12.74€ - 67.49€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Color | Azul |
Resistente a | Static |
Tipo de producto | Controlled Environments Shoes |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15273715
|
ABEBA™
9610-35/36 |
50.95€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15106956
|
ABEBA™
9610-45/46 |
50.95€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15166946
|
ABEBA™
9610-41/42 |
41/42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15203725
|
ABEBA™
9610-39/40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
15196946
|
ABEBA™
9610-43/44 |
43/44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15293715
|
ABEBA™
9610-37/38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Blue
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Azul | |
Static | |
Controlled Environments Shoes |