Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
13 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
missing translation for 'unitSize'
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Azul |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 51 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur