Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Código de producto. 12574987 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
13 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 12574987
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícela cuando es muy importante una rápida identificación visual. La barra agitadora de PTFE octaédrica codificada por color Fisherbrand™ está disponible en tres colores: azul, rojo y amarillo.
  • Barras de agitación octogonales codificadas por colores
  • Para uso donde la identificación tiene suma importancia
  • Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Azul
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 0,625 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Octaédrico
Tipo Barras agitadoras de PTFE octaédricas con color