Learn More
3M™ Batas de laboratorio con costuras cosidas de polipropileno azul
136.61 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Ideales para aplicaciones de higiene
- Polipropileno 100 % suave, transpirable y ligero
- Cierre con cremallera
- Bolsillo interior
- 3M Catálogo n.º 4440-3XL, 3M Catálogo n.º 4440-L
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
Tamaño | Pequeño |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Tipo de costura | Con costura doble |
Tamaño del tórax (imperial) | De 28 a 32 pulg |
Tamaño del tórax (métrico) | 71 a 81 cm |