Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación de PTFE codificada por color
Código de producto. 11557183 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11557183
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza cuando la identificación visual rápida es muy importante. La microbarra agitadora de PTFE coodificada por colores Fisherbrand™ está disponible en tres colores: azul, rojo y amarillo.
  • Microbarras de agitación octogonales codificadas por colores
  • Para uso donde la identificación tiene suma importancia
  • Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Rojo
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 1,5 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Micro
Tipo Barra de agitación