Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación de PTFE codificada por color
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Amarillo |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 1,5 mm |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Forma | Micro |
| Mostrar más |