Learn More
Asientos azules
Marca:  mb2 AT3XB1D1NE2D6016
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11957264
  • 300.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Silla de perfil alto
Azul
540 mm
5 ruedas
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Asientos azules > Altura: 540mm