Learn More
Buerkle™ Pinzas pequeñas azules de un solo uso
Pinzas pequeñas en un tono exclusivo de azul que no suele estar presente en los alimentos, lo que hace que sean fáciles de identificar visualmente.
Marca: Buerkle™ 5378-1051
Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda así a satisfacer los requisitos del análisis y evaluación de peligros HACCP en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante, especialmente en la elaboración y procesado de alimentos y en la industria farmacéutica y de piensos
- Los fórceps desechables son adecuados para trabajos de laboratorio precisos e ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, como tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas
- Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
- Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
- Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
- Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
- Envasado individual
- Para un solo uso
- Fabricación en sala limpia (clase de sala limpia 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
- Punta puntiaguda: Los fórceps anatómicos tienen una punta recta, acanalada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
- Punta ancha: Los fórceps desechables tienen extremos con una punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
Especificaciones
Puntiagudo | |
5,12 in | |
130 mm | |
Estéril |
100 (packaged individually) | |
Poliestireno | |
Pinzas | |
Standard |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244668 | Certificado de conformidad | 10/01/2025 | 5378-1051 |
244225 | Certificado de conformidad | 19/11/2024 | 5378-1051 |
241478 | Certificado de conformidad | 24/05/2024 | 5378-1051 |
231656 | Certificado de conformidad | 03/05/2023 | 5378-1051 |
224139 | Declaration of Conformity | 07/12/2022 | 5378-1051 |