Learn More
3M™ Mono de protección de categoría III de polipropileno de SMS azul.
Click to view available options
Tamaño:
XX-grande
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | XX-grande |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | 3 paneles |
Clase de protección | Categoría III |
Resistencia | Llama |
Altura (imperial) | 73.2 to 76.4 in. |
Altura (métrico) | De 186 a 194 cm |
Modelo | Escudete mejorado. |