Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
371.00€ - 1775.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Envoltorio de esterilización, Super Duty |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | COC |
Color | Azul |
Material | Tela de SMS |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17891491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-01.5X01.5 |
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in) |
559.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17801501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0202 |
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in) |
559.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17811501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0303 |
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in) |
559.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17821501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0404 |
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in) |
559.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17831501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0606 |
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in) |
559.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17841501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0808 |
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in) |
371.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17851501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0909 |
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in) |
386.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17861501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-0912 |
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in) |
425.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17871501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1212 |
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in) |
502.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17881501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1515 |
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in) |
656.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17891501
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1818 |
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) |
908.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17801511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-1822 |
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in) |
1775.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17811511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-2020 |
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in) |
887.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17821511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-2424 |
61 x 61 cm (24 x 24 in) |
377.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17831511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-3030 |
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) |
641.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17841511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-3636 |
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) |
892.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17851511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4040 |
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in) |
1135.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17861511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4545 |
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in) |
1370.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17871511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4548 |
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in) |
1530.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17881511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-4848 |
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in) |
1530.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17891511
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-5454 |
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in) |
646.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17801521
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-5472 |
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in) |
1025.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17811521
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-6060 |
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in) |
1075.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17821521
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-600-6080 |
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in) |
564.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
- Clean - no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 88 gsm material
- Soft and drape-able fabric
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with Lot Number and Date of Manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
Especificaciones
Envoltorio de esterilización, Super Duty | |
COC | |
Tela de SMS | |
Sí |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
No estéril | |
De 121 °C a 125 °C |