Learn More
Agilent BioTek Tinte de prueba azul, Concentrado 10X
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Descripción
- Se utiliza para pruebas de cualificación
- Para su uso con lavador de microplacas ELx405 y ELx50
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tinte de prueba azul, Concentrado 10X |
| Para utilizar con (equipo) | Agilent BioTek Microplate Washers and Readers |
| Cantidad | 125 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction