Learn More
3M™ Mono de protección de polipropileno de color azul con panel trasero blanco de SMS
123.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Altura (métrico):
De 174 a 181 cm
Anchura del tórax (métrico):
100 to 108 cm
Descripción
- Product Type: Protective Coverall
- Material: SMS Non-Woven Polypropylene
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Grande |
Sexo | Unisex |
Material | Polypropylene, SMS |
Color | Blue |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Knit |
Estilo de cuello | Campana extractora |