Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
6 rollos x 630 hojas
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Descripción
- Ideal para trabajos de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas
- La exclusiva tecnología de lámina base AIRFLEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas L10 |
| Longitud (imperial) | 15.35 in. |
| Longitud (métrico) | 380 mm |
| Anchura (imperial) | 15.35 in |
| Anchura (métrico) | 39 cm |
| Material | Tejido AIRFLEX™ |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 380 x 185 mm |
| Formato | Rollo de dispensador |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza diaria, la limpieza ligera frecuente y pequeños vertidos |
| Mostrar más |