Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8003532
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
6 rollos x 630 hojas
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. 12764386
Marca: Kimberly-Clark™ 7494
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paño de color azul y 1 capa de duración limitada. Idóneo para tareas de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas. Tecnología AIRFLEX™
  • Ideal para trabajos de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas
  • La exclusiva tecnología de lámina base AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas L10
Longitud (imperial) 15.35 in.
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (imperial) 15.35 in
Anchura (métrico) 39 cm
Material Tejido AIRFLEX™
Color Azul
Dimensiones (L x An) 380 x 185 mm
Formato Rollo de dispensador
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza diaria, la limpieza ligera frecuente y pequeños vertidos
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallitas Aquarius
Cantidad de embalaje 6 rollos x 630 hojas
Tela 1 capas