Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana cónica
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de enchufe
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN
Enchufe Metrohm
Modelo:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Sistema de referencia Ag/AgCl con cuerpo de vidrio resistente con membrana con forma cónica resistente
- Para aplicaciones universales
- Electrolito de 3 mol/l de KCI
- Con cable fijo de 1 m, Ø = 5 mm, conector DIN o BNC y conector de tipo banana de 4 mm
- SCHOTT Instruments™ BlueLine 14 pH (conector DIN + banana, cable fijo)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug |
| Junta | Diafragma de platino |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Membrana | Cono |
| Modelo | Blueline 14 PH |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |