Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP51 - UE, con Brady Workstation LAB Suite
Código de producto. 17117001
Click to view available options
:
Resolución: 300 ppp
Código de producto. 17117001
Marca: Brady™ 306856
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta etiquetadora es una impresora portátil compacta y versátil con tecnología Bluetooth™ incorporada para impresión inalámbrica.
  • La etiquetadora BMP™51 es una impresora portátil compacta y versátil con tecnología Bluetooth™ incorporada para impresión inalámbrica
  • Esta etiquetadora tiene un cabezal de impresión de 300 ppp y puede imprimir etiquetas duraderas y profesionales de hasta 38,10 mm de ancho.
  • Imprime en materiales continuos y troquelados a una velocidad de 25,40 mm por segundo.
  • Con un cortador integrado, cartuchos de fácil carga superior y 3 opciones diferentes de alimentación por batería, la etiquetadora BMP™51 es una potente impresora para la creación de etiquetas en el trabajo.
  • La BMP™51 cuenta con un teclado QWERTY completo para un funcionamiento independiente.
  • La etiquetadora BMP™51 es ideal para aplicaciones eléctricas, de datos, de instalaciones/seguridad, de fabricación de productos y paneles, y de laboratorio. 
  • La BMP™51 viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla LCD monocolor
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 155,00 mm
Altura (métrico) 255,00 mm
Fondo (métrico) 90,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 90,00 x 155,00 x 255,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Maletín rígido con batería recargable de iones de litio, cable USB, adaptador de CA + cable de alimentación UE, CD del producto, CD de controladores de impresora Brady, guía de inicio rápido, una tarjeta de red Bluetooth, Brady Workstation Laboratory Identification Suite y un cartucho MC1-1000-422.
Velocidad de impresión 25,40 mm/s
Resolución 300 ppp
Detalles de la fuente de alimentación Baterías, batería recargable, adaptador de CA
Alternate Part Number BMP51-EU-LABS