Learn More
Brady™ Kit de impresora de laboratorio portátil para la UE
Descripción
- Para crear etiquetas legibles para superficies planas, curvas o muy texturizadas
- Se mantienen adheridas durante años
- Resisten la exposición a temperaturas extremas y a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de impresora de etiquetas para la UE |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD monocolor |
| Para utilizar con (equipo) | Vial and Tube Labels, Slide Labels, Straw Labels, Bottle and Dish Labels |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 125 mm |
| Altura (métrico) | 235 mm |
| Fondo (métrico) | 50 mm |
| Dimensiones (L x An) | 235 x 125 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 125 x 235 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Mostrar más |