Learn More
Brady™ BMP51/53 Labelmaker Labels, Rectangle
Etiquetas populares para cables y alambres.
Marca: Brady™ 143270
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material moldeable diseñado para adherirse a superficies muy curvadas, hilos y cables
- Cuenta con un área de impresión de color blanco con una cola transparente que envuelve el marcador
- Las colas transparentes sirven de sobrelaminado para proteger el texto, proporcionando una resistencia superior a la abrasión, la suciedad, los aceites, los disolventes, el agua y la manipulación excesiva
Especificaciones
Vinilo | |
63.50 mm | |
Acrylic | |
Mate | |
-70°C to 70°C | |
Freezer, Liquid Nitrogen |
38.10 mm | |
0.102 mm | |
Self-laminating BMP51/53 Labelmaker Labels | |
Rectángulo | |
UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. | |
80/Pk. |