Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP51
sin valor
840.74€
Especificaciones
Tipo de producto | Impresora de etiquetas |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD monocolor |
Capacidad de color | monocromo/a |
Idiomas | Danés; holandés; inglés; finlandés; francés; alemán; italiano; noruego (Bokmål); portugués; español; sueco |
Memoria | 48 MB: hasta 25.000 etiquetas |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12719638
|
Brady™
710900 |
115 mm | Teclado QWERTY completo, batería de iones de litio | N/A | |||||
Descripción
La etiquetadora BMP 51 cuenta con todas las características modernas para la impresión portátil «sobre la marcha», incluidas una pantalla de gran tamaño, aplicaciones de diseño de etiquetas fáciles de usar y una velocidad de impresión rápida. Los usuarios pueden transportar esta impresora portátil por todos los espacios de trabajo para crear de manera rápida y sencilla etiquetas «sobre la marcha». La BMP51 tiene un cabezal de impresión de 300 ppp e imprime a una velocidad de 1 pulgada por segundo. Puede imprimir en una gran variedad de materiales de tipo continuo y troquelado de hasta 1.5 pulgadas de ancho. Con un cortador integrado, cartuchos de fácil carga superior y dos opciones de batería, la etiquetadora BMP51 es una potente impresora para la creación de impresoras sobre la marcha. La BMP51 también ofrece una amplia conectividad y opciones de red gracias a la tecnología Bluetooth™ incorporada o una tarjeta wifi opcional, que permite la impresión inalámbrica desde un ordenador o teléfono Android.- Impresoras compactas y versátiles con Bluetooth incorporado
- Permite la identificación precisa de muestras de laboratorio
- Imprima caracteres pequeños y códigos de barras 2D de forma rápida y sencilla
- Se puede utilizar para imprimir etiquetas para tubos criogénicos, tubos para centrífuga, placas de pocillos, capilares, portaobjetos, cassettes para tejidos y mucho más
- Las etiquetas se han desarrollado específicamente para su uso en laboratorio y pueden soportar entornos agresivos, incluidos nitrógeno líquido, congeladores y autoclaves
- La BMP51 tiene un teclado QWERTY y conexiones USB y Bluetooth de serie
Especificaciones
Impresora de etiquetas | |
monocromo/a | |
48 MB: hasta 25.000 etiquetas | |
300 ppp |
Pantalla LCD monocolor | |
Danés; holandés; inglés; finlandés; francés; alemán; italiano; noruego (Bokmål); portugués; español; sueco | |
25,4 mm/seg. | |
USB, Bluetooth. Opcional: Ethernet, WiFi |