Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas monocromática BMP71
Código de producto. p-8000992
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo de software:
Estación de trabajo
LabelMark
LabelMark, Markware
Tipo de tapón:
Enchufe británico
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10618988
Marca: Brady™ 710601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Impresora de etiquetas portátil
La insignia de la gama de impresoras portátiles de Brady, la impresora de etiquetas móvil BMP™71, es una impresora de etiquetas para cables y alambres portátil de gama alta ideal para los mercados de telecomunicaciones/comunicaciones de datos y electricidad, pero también perfecta para imprimir etiquetas y señales de seguridad y salud en una variedad de otros entornos de trabajo.
  • Etiquetado electrónico y general, identificación de laboratorio, identificación de seguridad, marcado de cables y alambres
  • Cinta continua y etiquetas troqueladas
  • + de 500 símbolos incluidos
  • Anchura máxima de la etiqueta: 50,8 mm
  • Uso recomendado al día: 1000
  • Anchura máxima de impresión: 45,97 mm
  • Velocidad de impresión de 38 mm/s
  • Resolución de 300 ppp
  • Altura 116,80 mm
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas
Tipo de pantalla LCD
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (métrico) 332,70 mm
Anchura (métrico) 241,3 mm
Altura (métrico) 116,80 mm
Fondo (métrico) 332,70 mm
Dimensiones (L x An) 241,30 x 332,70 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye 2 rollos de etiquetas, 1 cartucho de cinta negra, batería recargable, adaptador de CA, cable de comunicación USB, adaptador de rollo de material TLS2200™/HandiMark™, guía de inicio rápido, CD del producto (con controladores de la impresora, ejemplos, manual de usuario completo), limpieza
Idiomas Holandés; inglés; francés; alemán
Memoria 200 MB: hasta 100.000 etiquetas
Velocidad de impresión 38,10 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software LabelMark, Markware
Tipos de conector USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 49 °C
Peso (métrico) 2,49 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado general y marcado de componentes electrónicos, Identificación de laboratorio, Señales de seguridad, Marcado de cables y alambres
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación 220 V
Keyboard Type AZERTY
Tipo de tapón Enchufe europeo