Learn More
BMS CCR2 22, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Descripción
High affinity CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 5.1 nM). Displays potent functional antagonism, IC50 values are 1 and 18 nM for chemotaxis and antagonism of calcium flux respectively. Selective over CCR3.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | BMS CCR2 22 |
Cantidad | 1 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 593.66 |
Porcentaje de pureza | >98% |