Learn More
Ácido BOC-L-aspártico 4-benciléster, 99+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10471671
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
7536-58-5
C16H21NO6
323.345
MFCD00065564
SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
1581888
Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
7536-58-5
C16H21NO6
323.345
MFCD00065564
SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
1581888
Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Nombre del producto químico o material BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester
Punto de fusión 98°C to 102°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo