Learn More
Ácido BOC-L-aspártico 4-benciléster, 99+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester |
Punto de fusión | 98°C to 102°C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3 |
Envase | Frasco de vidrio |
Rotación específica | -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.34 |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% |